氢氧化钠 25% (w / w) 在水溶液中, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
BAKR5661-03EA 1019 CNY
BAKR5661-03 BAKR5661-07
氢氧化钠 25% (w / w) 在水溶液中, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
氢氧化钠
分子式: NaOH
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
UN号: 1824
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 24.50 - 25.50%
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. ≤5 ppm
Assay (NaOH) 24.50 - 25.50 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm