VWR®, 洁净室手套,丁腈,无菌,ISO4,400mm
供应商: VWR Collection
VWRI112-5119EA 3815 CNY
VWRI112-5119 VWRI112-5122 VWRI112-5124 VWRI112-5121 VWRI112-5123 VWRI112-5120
VWR®, 洁净室手套,丁腈,无菌,ISO4,400mm
手套
柔软型VWR®洁净室丁腈手套由羧化丙烯腈丁二烯制成,可在苛刻的洁净室应用中提供可靠,持久且舒适的手部保护。
  • 专为保护肘部而设计的长度
  • 不分左右手,手指和手掌有微纹理,串珠袖口
  • 非天然橡胶乳胶制成
  • 可消散静电
  • 仅一次性使用
推荐用于ISO 4级(FED-STD-209E 10级)或更高级别的洁净室。
Certifications: EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5; Cat. III; AQL 1,5
ASTM D412; ASTM D257, ESD S11.11; ASTM D5151; FTMS 101C-4046; WI-QA/15-60; IEST-RP-CC005.4
Packaging: 每个双层袋100个手套,每箱10袋。手套密封于双层聚乙烯洁净室袋中。每个纸箱是双层的。袋子和纸箱标签上使用耐IPA墨水。