VWR®, 洁净室手套,软丁腈,无菌,ISO4
供应商: VWR Collection
VWRI112-5145EA 3926 CNY
VWRI112-5145 VWRI112-5146 VWRI112-5147 VWRI112-5148 VWRI112-5150 VWRI112-5149
VWR®, 洁净室手套,软丁腈,无菌,ISO4
手套
柔软型VWR®洁净室丁腈手套由羧化丙烯腈丁二烯制成,可在苛刻的洁净室应用中提供可靠,持久且舒适的手部保护。
  • 不分左右手,手指和手掌有微纹理,串珠袖口
  • 非天然橡胶乳胶制成
  • 可消散静电
  • 仅一次性使用
  • 新的独特配方可预防或最大程度减少常规配方中使用硫和大多数促反应剂引起的IV型过敏或潜在的皮炎
  • 延伸率高,手感柔软,穿着时特别舒适,可最大程度减少使用时的手指疲劳
推荐用于ISO 4级(FED-STD-209E 10级)或更高级别的洁净室。
Certifications: EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016; ASTM D412; ASTM D257, ESD S11.11; FTMS 101C-4046; IEST-RP-CC005.4; Cat. III; AQL 1,5
Packaging: 每个双层袋100个手套,每箱10袋。手套密封于双层聚乙烯洁净室袋中。每个纸箱是双层的。袋子和纸箱标签上使用耐IPA墨水。