1,3,5-三噁烷 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
140290020 140295000
ACRO140290020EA 0 CNY
ACRO140290020 ACRO140295000
1,3,5-三噁烷 99+%
1,3,5-三噁烷
分子式: C₃H₆O₃
沸点: 114…116 °C (760 mmHg)
溶点: 61…62 °C
密度: 1,17 g/cm³
闪点: 45 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006563
CAS号: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
UN号: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09863
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥99.0 %