三氯异氰尿酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
TCICA, 三氯氰尿酸, 三氯三嗪三酮, 强氯精
421540010
421542500
ACRO421540010EA
0
CNY
ACRO421540010
ACRO421542500
三氯异氰尿酸 99%
三氯异氰尿酸
分子式:
C₃Cl₃N₃O₃ 分子量: 232.41 g/mol 沸点: 413 溶点: 245…251 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00006553 CAS号: 87-90-1 EINECS: 201-782-8 UN号: 2468 ADR: 5.1 II Merck Index: 12,09188 |
产品技术规格
Appearance | White to off-white Powder or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |