硫代氨基脲 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
肼基碳硫酰胺
138901000
138905000
ACRO138901000EA
0
CNY
ACRO138901000
ACRO138905000
硫代氨基脲 98+%
硫代氨基脲
分子式:
CH₅N₃S 分子量: 91.14 g/mol 溶点: 175…180 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00007620 CAS号: 79-19-6 EINECS: 201-184-7 UN号: 2811 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,09499 |
产品技术规格
Appearance | White to yellow to beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 175 to 180 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |