1,1,3,3-四甲基二硅氧烷 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
216510250 216511000
ACRO216510250EA 0 CNY
ACRO216510250 ACRO216511000
1,1,3,3-四甲基二硅氧烷 97%
1,1,3,3-四甲基二硅氧烷
分子式: C₄H₁₄OSi₂
分子量: 134.33 g/mol
沸点: 70…71 °C (760 mmHg)
溶点: –78 °C
密度: 0.76 g/cm³
闪点: –20 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008256
CAS号: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4
UN号: 1993
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %