六甲基二硅氮烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: HMDS
120580100 120581000 120585000
ACRO120580100EA 0 CNY
ACRO120580100 ACRO120581000 ACRO120585000
六甲基二硅氮烷 98%
六甲基二硅氮烷
分子式: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
分子量: 161.39 g/mol
沸点: 125 °C (760 mmHg)
溶点: –78 °C
密度: 0.76 g/cm³
闪点: 20 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008259
CAS号: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN号: 3286
ADR: 3 II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA