N-甲基吡咯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N-Methylpyrrole, 1-Methyl-1H-pyrrole
127601000 127605000
ACRO127601000EA 0 CNY
ACRO127601000 ACRO127605000
N-甲基吡咯 99+%
N-甲基吡咯
分子式: C₅H₇N
分子量: 81.12 g/mol
沸点: 112
溶点: –57 °C
密度: 0.91 g/cm³
闪点: 16 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005345
CAS号: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
UN号: 1992
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %