2-(2-吡啶基)乙胺 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-(2-氨乙基)吡啶
103690100 103690010 103690500
ACRO103690100EA 0 CNY
ACRO103690100 ACRO103690010 ACRO103690500
2-(2-吡啶基)乙胺 95%
2-(2-吡啶基)乙胺
分子式: C₇H₁₀N₂
分子量: 122.17 g/mol
沸点: 105…106 °C (10 mmHg)
密度: 1.021 g/cm³
闪点: 100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006367
CAS号: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
UN号: 2735
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %