3-羟基吡啶 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
121851000 121855000
ACRO121851000EA 0 CNY
ACRO121851000 ACRO121855000
3-羟基吡啶 98%
3-羟基吡啶
分子式: C₅H₅NO
沸点: 180 °C (22 mmHg)
溶点: 123…130 °C
密度: 1,2 g/cm³ (-70 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006378
CAS号: 109-00-2
EINECS: 203-637-4
UN号: 2811
现在订购
产品技术规格
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 130 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %