吡啶-2,6-二羧酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 皮考啉二酸, DPA
131880250 131881000
ACRO131880250EA 0 CNY
ACRO131880250 ACRO131881000
吡啶-2,6-二羧酸 99%
吡啶-2,6-二羧酸
分子式: C₇H₅NO₄
分子量: 167.12 g/mol
沸点: 357
溶点: 248…250 °C
闪点: 188
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006299
CAS号: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %