烟酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 3-吡啶甲酸甲酯
127211000 127215000
ACRO127211000EA 0 CNY
ACRO127211000 ACRO127215000
烟酸甲酯 99%
烟酸甲酯
分子式: C₇H₇NO₂
分子量: 137.14 g/mol
沸点: 209
溶点: 38…43 °C
闪点: 95
MDL编号: MFCD00006388
CAS号: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174
现在订购
产品技术规格
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %