5-溴-2-氟吡啶 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
378460050 378460250
ACRO378460050EA 0 CNY
ACRO378460050 ACRO378460250
5-溴-2-氟吡啶 99%
5-溴-2-氟吡啶
分子式: C₅H₃BrFN
分子量: 175.99 g/mol
沸点: 63 °C (15 mmHg)
闪点: 73 °C
MDL编号: MFCD01863742
CAS号: 766-11-0
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %