2,6-二氯吡嗪 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
232540010
232540050
ACRO232540010EA
0
CNY
ACRO232540010
ACRO232540050
2,6-二氯吡嗪 99+%
2,6-二氯吡嗪
分子式:
C₄H₂Cl₂N₂ 沸点: 120 - 122 °C (40 -rr) 溶点: 53…56 °C 密度: 1,713 g/cm³ (20 °C) 闪点: >110 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00006125 CAS号: 4774-14-5 EINECS: 225-316-8 |
产品技术规格
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 56 °C |
GC | ≥99.0 % |