腺嘌呤 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
147440250 147441000
ACRO147440250EA 0 CNY
ACRO147440250 ACRO147441000
腺嘌呤 99%
腺嘌呤
分子式: C₅H₅N₅
溶点: 360…365 °C (dec.)
密度: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00041790
CAS号: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %