菲啶 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 苯并[c]喹啉
169250050 169250010
ACRO169250050EA 0 CNY
ACRO169250050 ACRO169250010
菲啶 98%
菲啶
分子式: C₁₃H₉N
分子量: 179.22 g/mol
沸点: 349 °C (769 mmHg)
溶点: 104…108 °C
闪点: 100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004989
CAS号: 229-87-8
EINECS: 205-934-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
GC ≥97.5 %