脱氢乙酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 3-乙酰基-6-甲基-2,4-吡喃二酮
111940050 111941000 111945000
ACRO111940050EA 0 CNY
ACRO111940050 ACRO111941000 ACRO111945000
脱氢乙酸 98%
脱氢乙酸
分子式: C₈H₈O₄
分子量: 168.15 g/mol
沸点: 333
溶点: 109…112 °C
闪点: 157
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00066709
CAS号: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 13,02885
现在订购
产品技术规格
Appearance Cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 112 °C
Sulfated ash ≤0.1 % (700 °C, 2 h)
Titration with NaOH ≥97.5 %