L-抗坏血酸钠, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: L(+)-抗坏血酸, 维生素 C
MQ300
A7631-25G A7631-100G
SIALA7631-25GEA 0 CNY
SIALA7631-25G SIALA7631-100G
L-抗坏血酸钠, Sigma-Aldrich®
L-抗坏血酸钠
分子式: C₆H₇NaO₆
分子量: 198.11 g/mol
溶点: 219
密度: 1.799 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00082340
CAS号: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM