L-抗坏血酸钠 ≥99%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
VWRC27688.235EA
667
CNY
VWRC27688.235
VWRC27688.292
L-抗坏血酸钠 ≥99%, TECHNICAL
L-抗坏血酸钠
分子式:
C₆H₇NaO₆ 溶点: 219 °C 密度: 1,799 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00082340 CAS号: 134-03-2 EINECS: 205-126-1 |
|
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99 % |