L-抗坏血酸, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 维生素 C, 抗坏血病因子, L-维生素 C
VWRC20155.237EA 372 CNY
VWRC20155.237 VWRC20155.294
L-抗坏血酸, TECHNICAL
L-抗坏血酸
分子式: C₆H₈O₆
分子量: 176.13 g/mol
沸点: 553
溶点: 190…192 °C
密度: 1.694 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064328
CAS号: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Identification Passes test