L-抗坏血酸 ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 维生素 C, 抗坏血病因子, L-维生素 C
401471000 401475000
ACRO401471000EA 0 CNY
ACRO401471000 ACRO401475000
L-抗坏血酸 ACS
L-抗坏血酸
分子式: C₆H₈O₆
分子量: 176.13 g/mol
沸点: 553
溶点: 190…192 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064328
CAS号: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation +20.5° to +21.5° (25°C, 589 nm) (c=10, H2O)
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤20 ppm