丁二酸酐 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 二氢-2,5-呋喃二酮
158760010 158760050 158760500
ACRO158760010EA 0 CNY
ACRO158760010 ACRO158760050 ACRO158760500
丁二酸酐 99%
丁二酸酐
分子式: C₄H₄O₃
分子量: 100.07 g/mol
沸点: 261 °C (760 mmHg)
溶点: 116…120 °C
闪点: 157
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005525
CAS号: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN号: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09039
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder or crystals or flakes and/or chips
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Titration by coupling ≥98.5 %