硫酸钴 ≥97%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC22926.268EA 1155 CNY
VWRC22926.268 VWRC22926.361
硫酸钴 ≥97%, TECHNICAL
硫酸钴
分子式: CoSO₄·7H₂O
溶点: 735 °C
密度: 2,03 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149658
CAS号: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02510
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 97 %