硫酸钴 99+%, 超纯
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
213101000 213105000
ACRO213101000EA 0 CNY
ACRO213101000 ACRO213105000
硫酸钴 99+%, 超纯
硫酸钴
分子式: CoSO₄·7H₂O
溶点: 98 °C
密度: 2,03 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149658
CAS号: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02510
现在订购
产品技术规格
Appearance Red-brown Adhering crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm