氧化钌(IV), anhydrous 99.5+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 二氧化钌
218340010 218340050
ACRO218340010EA 0 CNY
ACRO218340010 ACRO218340050
氧化钌(IV), anhydrous 99.5+%
氧化钌(IV)
分子式: O₂Ru
分子量: 133.07 g/mol
溶点: 1200
密度: 6.97 g/cm³
MDL编号: MFCD00074857
CAS号: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Black Powder
Purity ≥99.50 %