氧化镍(II), black 76% Ni
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
223120050 223121000 223125000
ACRO223120050EA 0 CNY
ACRO223120050 ACRO223121000 ACRO223125000
氧化镍(II), black 76% Ni
氧化镍(II)
分子式: NiO
溶点: 1960 °C
密度: 6,72 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011145
CAS号: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Merck Index: 13,06540
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark grey-black Powder
Assay 75 to 77 % (Ni)