氧化镍(II), black 76% Ni
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
223120050
223121000
223125000
ACRO223120050EA
0
CNY
ACRO223120050
ACRO223121000
ACRO223125000
氧化镍(II), black 76% Ni
氧化镍(II)
分子式:
NiO 溶点: 1960 °C 密度: 6,72 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011145 CAS号: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 Merck Index: 13,06540 |
产品技术规格
Appearance | Dark grey-black Powder |
Assay | 75 to 77 % (Ni) |