氧化镍(II) 97%, powder
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
415585000 415581000
ACRO415585000EA 0 CNY
ACRO415585000 ACRO415581000
氧化镍(II) 97%, powder
氧化镍(II)
分子式: NiO
溶点: 1960 °C
密度: 4,6 to 6.67 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011145
CAS号: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Green Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Cobalt (Co) ≤0.025 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %