氧化铁(III), anhydrous ≥97%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 三氧化二铁
VWRC24193.292EA 841 CNY
VWRC24193.292
氧化铁(III), anhydrous ≥97%, GPR RECTAPUR®
氧化铁(III)
分子式: Fe₂O₃
分子量: 159.69 g/mol
溶点: 1538 °C
密度: 5.24 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00011008
CAS号: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 97 %
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Mg (Magnesium) Max. 0.03 %
Mn (Manganese) Max. 0.3 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm