氧化铁(III) 99.999% (trace metals basis) -100 mesh
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 三氧化二铁
193260100 193260500
ACRO193260100EA 0 CNY
ACRO193260100 ACRO193260500
氧化铁(III) 99.999% (trace metals basis) -100 mesh
氧化铁(III)
分子式: Fe₂O₃
分子量: 159.69 g/mol
溶点: 1538 °C (dec.)
密度: 5.24 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011008
CAS号: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058
现在订购
产品技术规格
Appearance Red-brown to rust brown Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %