氧化铁(II,III), black, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 磁铁矿
VWRC24187.460EA 5805 CNY
VWRC24187.460
氧化铁(II,III), black, TECHNICAL
氧化铁(II,III)
分子式: Fe₃O₄
分子量: 231.54 g/mol
溶点: 1560 °C
密度: 5.18 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00011010
CAS号: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 12,04087
现在订购
产品技术规格
Identification Passes test