三氯化钌, anhydrous 99.9% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ruthenium trichloride
197210020 197210100
ACRO197210020EA 0 CNY
ACRO197210020 ACRO197210100
三氯化钌, anhydrous 99.9% (trace metals basis)
三氯化钌
分子式: Cl₃Ru
溶点: >500 °C (dec.)
密度: 3,11 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011208
CAS号: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN号: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08455
现在订购
产品技术规格
Appearance Black Powder or crystals
Assay 48 to 50 % (Ru)
Total trace metal impurities ≤0.1 %