氯化铂(IV) 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 四氯化铂
195400010 195400050 195402500
ACRO195400010EA 0 CNY
ACRO195400010 ACRO195400050 ACRO195402500
氯化铂(IV) 99%
氯化铂(IV)
分子式: Cl₄Pt
分子量: 336.89 g/mol
溶点: 370
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011182
CAS号: 13454-96-1
EINECS: 236-645-1
UN号: 2923
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Brown Powder and/or chunks
Trace metal analysis ≤500 ppm (Sum Ru+Rh+Ir+Pd)
Calcium (Ca) ≤250 ppm
Copper (Cu) ≤25 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤25 ppm
Magnesium (Mg) ≤250 ppm
Platinum (Pt) 57.0 to 58.5 %
Silicon (Si) ≤200 ppm