氯化钯(II) 99.999% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Palladium dichloride
369670010 369670050
ACRO369670010EA 0 CNY
ACRO369670010 ACRO369670050
氯化钯(II) 99.999% (trace metals basis)
氯化钯(II)
分子式: PdCl₂
分子量: 177.33 g/mol
溶点: 678…680 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003558
CAS号: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN号: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07058
现在订购
产品技术规格
Appearance Brown Powder
Assay 59 to 61 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤0.001 %