氯化钯(II) (59% Pd)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
195200010 195200050 195200250
ACRO195200010EA 0 CNY
ACRO195200010 ACRO195200050 ACRO195200250
氯化钯(II) (59% Pd)
氯化钯(II)
分子式: PdCl₂
溶点: 678…680 °C (dec.)
密度: 4 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003558
CAS号: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN号: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07058
现在订购
产品技术规格
Appearance Red-brown Powder
Assay 59 to 60 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Copper (Cu) ≤15 ppm
Iron (Fe) ≤15 ppm
Lead (Pb) ≤15 ppm
Magnesium (Mg) ≤15 ppm
Silicon (Si) ≤30 ppm
Silver (Ag) ≤30 ppm