氯化镍(II), anhydrous 99.99% (痕量金属分析), powder
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
378350050 378350250
ACRO378350050EA 0 CNY
ACRO378350050 ACRO378350250
氯化镍(II), anhydrous 99.99% (痕量金属分析), powder
氯化镍(II)
分子式: Cl₂Ni
溶点: 1001 °C
密度: 3,55 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011142
CAS号: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN号: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06588
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Complexometric 44.6 to 46.0 % (Ni)
Total trace metal impurities ≤100 ppm