三氯化铁, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
451649-1G 451649-5G
SIAL451649-1GEA 0 CNY
SIAL451649-1G SIAL451649-5G
三氯化铁, Sigma-Aldrich®
三氯化铁
分子式: FeCl₃
沸点: 315 °C (1013 hPa)
溶点: 260 °C
密度: 2,8 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011005
CAS号: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN号: 1773
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048