三氯化铁, anhydrous, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC24216.268EA 569 CNY
VWRC24216.268 VWRC24216.361
三氯化铁, anhydrous, GPR RECTAPUR®
三氯化铁
分子式: FeCl₃
沸点: 315 °C (1013 hPa)
溶点: 260 °C
密度: 2,8 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011005
CAS号: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN号: 1773
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark green to black, cryst. powder (NK)
Assay Min. 98,5%
Insoluble matter Max. 0,2%
Arsenic (As) Max. 0.001%
Chromium (Cr) Max. 0,05%
Copper (Cu) Max. 0,01%
Manganese (Mn) Max. 0,2%
Nickel (Ni) Max. 0,03%
Lead (Pb) Max. 0.001%
Zinc (Zn) Max. 0,04%