二氯化钴, anhydrous 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氯化钴
214130050 214131000 214135000
ACRO214130050EA 0 CNY
ACRO214130050 ACRO214131000 ACRO214135000
二氯化钴, anhydrous 97%
二氯化钴
分子式: Cl₂Co
分子量: 129.84 g/mol
沸点: 1049
溶点: 735
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00010938
CAS号: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02498
现在订购
产品技术规格
Appearance Blue Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤2000 ppm