Nickel(II) bromide 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
203360500 203360100
ACRO203360500EA 0 CNY
ACRO203360500 ACRO203360100
Nickel(II) bromide 99%
Nickel(II) bromide
分子式: Br₂Ni
溶点: 963 °C
密度: 5,09 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011141
CAS号: 13462-88-9
EINECS: 236-665-0
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06585
现在订购
产品技术规格
Appearance Brown Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤6 % (K.F.)