活性二氧化锰 99% -10 mesh
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
222581000 222585000
ACRO222581000EA 0 CNY
ACRO222581000 ACRO222585000
活性二氧化锰 99% -10 mesh
活性二氧化锰
分子式: MnO₂
溶点: 535 °C (dec.)
密度: 5,03 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003463
CAS号: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
现在订购
产品技术规格
Appearance Grey to black Powder
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %