活性二氧化锰 80-85%, powder
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 二氧化锰
213490010 213490250
ACRO213490010EA 0 CNY
ACRO213490010 ACRO213490250
活性二氧化锰 80-85%, powder
活性二氧化锰
分子式: MnO₂
分子量: 86.94 g/mol
溶点: 535 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003463
CAS号: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark grey Powder
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with Na2S2O3 ≥80 %
Silicate (as SiO2) ≤7 %
Iron (Fe) ≤1 %
Insoluble matter ≤10 % (in HCl)