二氯化锰(II) 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
271410010 271410250
ACRO271410010EA 0 CNY
ACRO271410010 ACRO271410250
二氯化锰(II) 97%
二氯化锰(II)
分子式: MnCl₂
沸点: 1190 °C (760 mmHg)
溶点: 650 °C
密度: 2,98 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011114
CAS号: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05768
现在订购
产品技术规格
Appearance Pink Flakes or beads
Titration Complexometric ≥96.0 %
Water ≤1 %
Iron (Fe) ≤200 ppm
Nickel (Ni) ≤200 ppm