二氯化锰(II), anhydrous 99+% 80 mesh
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
223610500 223610100
ACRO223610500EA 0 CNY
ACRO223610500 ACRO223610100
二氯化锰(II), anhydrous 99+% 80 mesh
二氯化锰(II)
分子式: MnCl₂
沸点: 1190 °C (760 mmHg)
溶点: 650 °C
密度: 2,98 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011114
CAS号: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05768
现在订购
产品技术规格
Appearance Pink Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Solubility (10 % in dilute HCl) Clear solution
Particle size -80 mesh