硫化钼(IV) 98.5%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 二硫化钼
215781000 215785000
ACRO215781000EA 0 CNY
ACRO215781000 ACRO215785000
硫化钼(IV) 98.5%
硫化钼(IV)
分子式: MoS₂
分子量: 160.07 g/mol
溶点: 2375 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003470
CAS号: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Merck Index: 12,06318
现在订购
产品技术规格
Appearance Grey to black Powder
Assay ≥98.0 % (MoS2)