氯化钨(VI) 99% 20 mesh
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 六氯化钨
200300100 200300500
ACRO200300100EA 0 CNY
ACRO200300100 ACRO200300500
氯化钨(VI) 99% 20 mesh
氯化钨(VI)
分子式: Cl₆W
分子量: 396.56 g/mol
沸点: 347 °C (760 mmHg)
溶点: 275 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011463
CAS号: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN号: 3260
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Purity ≥98.5 %