氯化铬(II) 99.9% (痕量金属分析)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
315190050 315190010
ACRO315190050EA 0 CNY
ACRO315190050 ACRO315190010
氯化铬(II) 99.9% (痕量金属分析)
氯化铬(II)
分子式: Cl₂Cr
沸点: 1302 °C (1013 hPa)
溶点: 824 °C
密度: 2,87 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010947
CAS号: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02264
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white to grey-green Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %