氯化钒(III) 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
197000250 197001000
ACRO197000250EA 0 CNY
ACRO197000250 ACRO197001000
氯化钒(III) 97%
氯化钒(III)
分子式: Cl₃V
溶点: 250 °C (dec.)
密度: 3 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011454
CAS号: 7718-98-1
EINECS: 231-744-6
UN号: 2475
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark blue to violet to black Powder
Titration Argentometric ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.5 % (in water)