乙醇钛 (33 - 35% TiO₂)
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
钛酸乙酯, 原钛酸四乙酯
223760500
223762500
ACRO223760500EA
0
CNY
ACRO223760500
ACRO223762500
乙醇钛 (33 - 35% TiO₂)
乙醇钛
分子式:
C₈H₂₀O₄Ti 分子量: 228.12 g/mol 沸点: 150…152 °C (10 mmHg) 溶点: –40 °C 密度: 1.09 g/cm³ 闪点: 33 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009071 CAS号: 3087-36-3 EINECS: 221-410-8 UN号: 1993 ADR: 3 III |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5030 to 1.5070 (20°C, 589 nm) |
Titration Complexometric | 33 to 35 % (TiO2) |