钛酸四丁酯 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 原钛酸丁酯, 正钛酸丁酯, TNBT, TYZOR TBT 有机钛酸盐, 四正丁醇钛
223190010 223190020 223192500 223195000
ACRO223190010EA 0 CNY
ACRO223190010 ACRO223190020 ACRO223192500 ACRO223195000
钛酸四丁酯 98+%
钛酸四丁酯
分子式: C₁₆H₃₆O₄Ti
分子量: 340.34 g/mol
沸点: 310…314 °C (760 mmHg)
溶点: –75 °C
密度: 0.99 g/cm³
闪点: 47 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009433
CAS号: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 50 to 90 cP (at 25°C)
Gravimetry 23.0 to 23.9 % (TiO2)